4-Amino-3-methoxybenzamide 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 134…136 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18338357 Numéro CAS: 211374-82-2 |