Imprimer
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR31003-1G OR31003-250MG
APOSOR31003-1GEA 522 EUR
APOSOR31003-1G APOSOR31003-250MG
7-Bromo-3-methylbenzofuran
7-Bromo-3-methylbenzofuran
Formule: C₉H₇BrO
Poids moléculaire: 211.055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28405090
Numéro CAS: 286837-05-6