Imprimer
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR309449-1G OR309449-5G
APOSOR309449-1GEA 201 EUR
APOSOR309449-1G APOSOR309449-5G
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
2-Amino-7-chloro-3-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703334
Numéro CAS: 1170955-52-8