Imprimer
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309430-1G OR309430-5G
APOSOR309430-1GEA 155 EUR
APOSOR309430-1G APOSOR309430-5G
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
1-Amino-2-phenyl-propan-2-ol
Formule: C₉H₁₃NO
Poids moléculaire: 151.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114539
Numéro CAS: 1017418-99-3