Imprimer
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309395-1G OR309395-250MG
APOSOR309395-1GEA 796 EUR
APOSOR309395-1G APOSOR309395-250MG
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
6-Methylquinazoline-2-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₈N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12675147
Numéro CAS: 1204812-19-0