Imprimer
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR309392-1G OR309392-250MG
APOSOR309392-1GEA 496 EUR
APOSOR309392-1G APOSOR309392-250MG
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Ethyl quinazoline-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870787
Numéro CAS: 869299-42-3