Imprimer
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR309341-1G OR309341-250MG
APOSOR309341-1GEA 342 EUR
APOSOR309341-1G APOSOR309341-250MG
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-8-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: >280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987425
Numéro CAS: 386207-63-2