4-Hydroxyquinoline-6-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₇NO₃ Point de fusion: >280 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16987424 Numéro CAS: 1065092-81-0 |