Imprimer
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309303-1G OR309303-5G
APOSOR309303-1GEA 310 EUR
APOSOR309303-1G APOSOR309303-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684126
Numéro CAS: 927800-73-5