Imprimer
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309301-1G OR309301-5G
APOSOR309301-1GEA 301 EUR
APOSOR309301-1G APOSOR309301-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02929094
Numéro CAS: 439147-12-3