Imprimer
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309299-1G OR309299-5G
APOSOR309299-1GEA 301 EUR
APOSOR309299-1G APOSOR309299-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02929096
Numéro CAS: 92855-38-4