Imprimer
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Methyl-2-phenylquinolin-4-ol
OR309298-1G OR309298-5G
APOSOR309298-1GEA 198 EUR
APOSOR309298-1G APOSOR309298-5G
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-6-methyl-2-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179767
Numéro CAS: 1148-49-8