Imprimer
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 310 EUR
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₁NO
Point de fusion: 255…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00160565
Numéro CAS: 1144-20-3