Imprimer
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309271-1G OR309271-5G
APOSOR309271-1GEA 285 EUR
APOSOR309271-1G APOSOR309271-5G
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
6-Bromo-2-chloro-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₉BrClN
Poids moléculaire: 318.596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997952
Numéro CAS: 85274-48-2