Imprimer
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309264-1G OR309264-5G
APOSOR309264-1GEA 293 EUR
APOSOR309264-1G APOSOR309264-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-phenylquinoline
Formule: C₁₆H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09998022
Numéro CAS: 85274-56-2