Imprimer
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309232-1G OR309232-5G
APOSOR309232-1GEA 40.1 EUR
APOSOR309232-1G APOSOR309232-5G
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Bromo-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00484434
Numéro CAS: 1201-08-7