Imprimer
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 259 EUR
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085776
Numéro CAS: 470702-34-2