Imprimer
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309210-1G OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA 40.6 EUR
APOSOR309210-1G APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065198
Numéro CAS: 35973-14-9