Imprimer
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR309206-1G OR309206-5G
APOSOR309206-1GEA 252 EUR
APOSOR309206-1G APOSOR309206-5G
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787816
Numéro CAS: 948289-32-5