Imprimer
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30894-1G OR30894-250MG OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA 533 EUR
APOSOR30894-1G APOSOR30894-250MG APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869772
Numéro CAS: 1159511-29-1