Imprimer
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethanone, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-one
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 201 EUR
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869766
Numéro CAS: 1159511-23-5