Imprimer
7-Acetyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 58 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Formule: C₉H₈N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869765
Numéro CAS: 1159511-22-4