Imprimer
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methylamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 125 EUR
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Formule: C₉H₁₁N₃·ClH
Poids moléculaire: 197.665 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18632562
Numéro CAS: 1357945-57-3