Imprimer
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (1H-Indazol-7-yl)methylamine
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 149 EUR
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696780
Numéro CAS: 944904-20-5