Imprimer
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanol
OR30863-1G OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA 104 EUR
APOSOR30863-1G APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052638
Numéro CAS: 1092961-10-8