6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1H-Indazol-6-yl)methanol
Formule:
C₈H₈N₂O Point de fusion: 159 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052639 Numéro CAS: 916902-55-1 |