Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Cyano-1-methyl-1H-indazole
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 301 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028575
Numéro CAS: 189107-45-7