Imprimer
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30847-100MG OR30847-250MG OR30847-1G
APOSOR30847-100MGEA 90.2 EUR
APOSOR30847-100MG APOSOR30847-250MG APOSOR30847-1G
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12028572
Numéro CAS: 1159511-41-7