Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₁NO₃·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09263285 Numéro CAS: 1214686-81-3 |