Imprimer
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 60.1 EUR
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111251
Numéro CAS: 190792-74-6