Imprimer
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308135-1G OR308135-5G
APOSOR308135-1GEA 43 EUR
APOSOR308135-1G APOSOR308135-5G
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752962
Numéro CAS: 147081-59-2