Imprimer
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR308134-1G OR308134-5G
APOSOR308134-1GEA 27.3 EUR
APOSOR308134-1G APOSOR308134-5G
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752961
Numéro CAS: 199336-83-9