(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06799358 Numéro CAS: 475105-35-2 |