Imprimer
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 493 EUR
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Formule: C₇H₁₅NO
Poids moléculaire: 129.2 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739009
Numéro CAS: 439081-52-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III