Imprimer
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307987-1G OR307987-5G
APOSOR307987-1GEA 293 EUR
APOSOR307987-1G APOSOR307987-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644537
Numéro CAS: 948293-86-5