Imprimer
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307979-1G OR307979-5G
APOSOR307979-1GEA 74.1 EUR
APOSOR307979-1G APOSOR307979-5G
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
4-Hydroxy-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684163
Numéro CAS: 21269-34-1