Imprimer
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307978-1G OR307978-5G
APOSOR307978-1GEA 89.9 EUR
APOSOR307978-1G APOSOR307978-5G
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-8-methoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272321
Numéro CAS: 15644-89-0