4-Hydrazino-6-methoxyquinoline hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₁N₃O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09787749 Numéro CAS: 68500-39-0 |