Imprimer
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307966-1G OR307966-5G
APOSOR307966-1GEA 310 EUR
APOSOR307966-1G APOSOR307966-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02929376
Numéro CAS: 66735-22-6