Imprimer
4-Amino-7-methoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 313 EUR
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063213
Numéro CAS: 103040-78-4