Imprimer
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307950-1G OR307950-250MG
APOSOR307950-1GEA 348 EUR
APOSOR307950-1G APOSOR307950-250MG
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
4-Amino-7-chloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01870540
Numéro CAS: 68017-47-0