Imprimer
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 301 EUR
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09035791
Numéro CAS: 937672-26-9