Imprimer
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307914-1G OR307914-5G
APOSOR307914-1GEA 80.1 EUR
APOSOR307914-1G APOSOR307914-5G
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02227045
Numéro CAS: 323196-71-0