Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₇O₂S·Na·2H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149642 Numéro CAS: 7257-26-3 |