Imprimer
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307891-1G OR307891-5G
APOSOR307891-1GEA 293 EUR
APOSOR307891-1G APOSOR307891-5G
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00510996
Numéro CAS: 392734-40-6