2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₆Cl₂N₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09787545 Numéro CAS: 948291-65-4 |