Imprimer
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 119 EUR
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703348
Numéro CAS: 1171071-46-7