Imprimer
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 293 EUR
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272459
Numéro CAS: 178984-37-7