Imprimer
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307846-1G OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA 293 EUR
APOSOR307846-1G APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272458
Numéro CAS: 203626-58-8