Imprimer
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307844-1G OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA 219 EUR
APOSOR307844-1G APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272456
Numéro CAS: 203626-57-7